Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphényl-2-morpholinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477258 5 g 5g
15467258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60764.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112741-49-8 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112741-49-8
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD00074955
Clé InChI MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tert-butyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 2r,3s-tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 5s,6r-n-boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, tert-butyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s---n-boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, tert-butyl-2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 4-morpholinecarboxylicacid, 6-oxo-2,3-diphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s, pubchem11707
CID PubChem 981230
Nom IUPAC tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Point de fusion 206°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 353.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide