Learn More
Univet™ Lunettes 5x7 avec revêtement anti-rayures et protection UV400
Code produit 17950872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Protection UV:
UV400
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Protection UV Conditionnement
17950872 UV400 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17950872 Fournisseur Univet™ Code fournisseur 5X7.01.00.00
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lunettes 5X7 ont été conçues pour un ajustement idéal, même en combinaison avec des lunettes correctrices. La monture stable et les branches réglables assurent un maintien sûr et un confort optimal, même dans des conditions extrêmes.
  • Branches avec embouts en caoutchouc et mouvement d'inclinaison
  • Technologie SoftPad
  • Branches réglables en longueur
  • boucliers latéraux intégrés
Spécification
Forme Rectangulaire
Revêtement de la lentille Antirayures
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Lunettes de sécurité sur-verres
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture PVC
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Autoclavable Non autoclavable