Learn More
5Z-7-oxozeaenol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428099 1 mg 1mg
15418099 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66651.M^
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 66018-38-0 | C19H22O7 | 362.378 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66018-38-0
Formule moléculaire C19H22O7
Poids moléculaire (g/mol) 362.378
Numéro MDL MFCD12912700
Clé InChI NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8,9,16-trihydroxy-14-methoxy-3-methyl-4,8,9,10-tetrahydro-3h-2-benzoxacyclotetradecine-1,7-dione
CID PubChem 53442201
Nom IUPAC 5,6,15-trihydroxy-17-méhoxy-11-méhyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadéa-1(14),2,8,15,17-pentaène-7,13-dione
SMILES CC1CC=CC(=O)C(C(CC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)O1)O)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5Z-7-Oxozeaenol
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO
Poids de la formule 362.37
Forme physique Solide