Learn More
(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, 99%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| CAS | 506-32-1 |
| Formule moléculaire | C20H32O2 |
| Numéro MDL | MFCD00004417 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.47 |
| Pourcentage de pureté | 99% |