Learn More
Sel de bistosylate de 6-(1-pipérazinylméthyl)-2-pyridinecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30421028
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30421028 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421028 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP482425250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde Bistosylate Salt
CAS 1988695-51-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11H15N3O • 2(C7H8O3S)
Quantité 250 mg
Synonyme 6-(1-Ppiperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde compd. with 4-Methylbenzenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C11H15N3O.2C7H8O3S/c15-9-11-3-1-2-10(13-11)8-14-6-4-12-5-7-14;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,9,12H,4-8H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
SMILES O=CC1=NC(CN2CCNCC2)=CC=C1.CC3=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C3.CC4=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C4
Nom IUPAC 6-(pipérazin-1-ylméthyl)picolinaldéhyde bis(4-méthylbenzènesulfonate)
Poids moléculaire (g/mol) 549.66
Poids de la formule 549.16
Pourcentage de pureté >95