Learn More
Alfa Aesar™ 6-(1-pipéridinyl)pyridine-3-carboxaldéhyde, 98 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 42°C to 44°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 190.25 |
| Pourcentage de pureté | 98% |