Learn More
6-(1-pyrrolidinyl)nicotinaldéhyde, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |