Learn More
Alfa Aesar™ 6-(1Pyrrolininyl)pyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
Code produit 11392439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392439 1 g 1g
15417685 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392439 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H27341.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 933986-97-1
Formule moléculaire C15H23BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 274.171
Numéro MDL MFCD06798273
Clé InChI HGBBKKWVSQBIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-1-pyrrolidinyl-3-pyridine boronic acid pinacol ester, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 43811062
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-yl-5- (4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 118°C to 121°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 274.17
Pourcentage de pureté 95%