Learn More
6,11-Di-O-méthyl érythromycine, TRC
Code produit 30137478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137478 2.5 mg 2.50mg
17973855 25 mg 25mg
17963225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4729052.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81103-14-2
Formule moléculaire C39 H71 N O13
Poids moléculaire (g/mol) 761.98
Synonyme 6,11-Di-O-methylerythromycin A, Clarithromycin Imp. E (EP)
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,12R,13R,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-13-hydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-diméthiloxan-2-yl]oxy-7,12-diméthoxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotédécane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](OC)[C@]1(C)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,11-di-O-methyl Erythromycin
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,45)34(46-13)22(4)29(41)20(2)18-38(9,48-15)33(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(44)51-27)52-28-19-37(8,47-14)32(43)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-43,45H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1
Poids de la formule 761.4925