Learn More
6,13-pentacénéquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10203002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10203002 1 g Flacon en verre 1g
10083373 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10203002 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364270010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3029-32-1 | C22H12O2 | 308.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3029-32-1
Formule moléculaire C22H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 308.34
Numéro MDL MFCD00003709
Clé InChI UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,13-pentacenequinone, 6,13-pentacenedione, acmc-209hec, ufcvadnixduefz-uhfffaoysa
CID PubChem 76415
Nom IUPAC Pentacène-6,13-dione
SMILES C1=CC=C2C=C3C(=CC2=C1)C(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4C3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6, 13-Pentacenequinone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 394.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 07,I,451
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,pyridine,dioxane,,dimethylformamide,nitrobenzene
Poids de la formule 308.34
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6,13-Pentacenequinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.