Learn More
Acide 6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)nicotinique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-(2, 2, 2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 221.13 |
| Pourcentage de pureté | 95% |