Learn More
Acide 6-(2,3-Difluorophényl)picolinique, TRC
Code produit 30369050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369050 250 mg
30379239 1 g
30377217 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30369050 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD451030250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 887983-10-0
Formule moléculaire C12H7F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.19
Nom IUPAC Acide 6-(2,3-difluorophényl)pyridine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)c1cccc(n1)c2cccc(F)c2F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(2,3-Difluorophenyl)picolinic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H7F2NO2/c13-8-4-1-3-7(11(8)14)9-5-2-6-10(15-9)12(16)17/h1-6H,(H,16,17)
Poids de la formule 235.0445