Learn More
6-(3-Chloropropylamino)-1,3-diméthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC
Code produit 30134561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134561 10 g 10g
30012390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37980010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34654-81-4
Formule moléculaire C9H14ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Synonyme 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil;
Nom IUPAC 6-(3-chloropropylamino)-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C(=O)C=C(NCCCCl)N(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H14ClN3O2/c1-12-7(11-5-3-4-10)6-8(14)13(2)9(12)15/h6,11H,3-5H2,1-2H3
Poids de la formule 231.0775