Learn More
6-(4-Bromophényl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone |
| Point de fusion | 167°C to 171°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 253.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |