Learn More
6-(4-Bromophényl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440070
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440070 5 g 5g
11430070 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50588.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36725-37-8
Formule moléculaire C10H9BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 253.099
Numéro MDL MFCD00203490
Clé InChI CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
CID PubChem 689108
Nom IUPAC 3-(4-bromophényle)-4,5-dihydro-1H-pyridazine-6-one
SMILES C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Point de fusion 167°C to 171°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.1
Pourcentage de pureté 98%