Learn More
Ester pinacolique d’acide6-(4-morpholinyl)pyridine-3-boronique, Thermo Scientific™
Product Code. 11424620
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11424620 1 g 1g
11414620 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11424620 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50143.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 485799-04-0
Formule moléculaire C15H23BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.17
Numéro MDL MFCD04039874
Clé InChI ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 2795363
Nom IUPAC 4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-(4-Morpholinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 290.17