Learn More
6-[4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazine-1-yl]nicotinique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10219442
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10219442 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10639954 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10219442 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43901CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 201809-22-5
Formule moléculaire C15H21N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 307.35
Numéro MDL MFCD06245543
Clé InChI PWYGTZUOLAGDNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxy-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, n4-boc-6-piperazin-1-ylnicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino-nicotinic acid, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-carboxy-2-pyridinyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 2771823
Nom IUPAC 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-[4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 307.35
Pourcentage de pureté 97%