Learn More
6-[4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazine-1-yl]nicotinique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-[4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 307.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |