Learn More
Hamilton™ 6-5 Céramique, HVCX, vanne PSD
Code produit 11503534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Actionnement:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Actionnement Conditionnement
11503534 PSD/4, PSD/6, PSD/8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11503534 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 999801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.00€
    657.14€ / 1 pièces
    Économisez 113.86€
    14% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Un port avec un diamètre intérieur plus grand permet d’augmenter les débits de liquide même avec un liquide modérément visqueux.
Fiche des spécifications techniques
  • Modèle de vanne– 6-5
  • Description du modèle de vanne– Valve 6-5
  • Chemin du fluide– Céramique/CTFE/ETFE
  • Taille de la vanne– HVCX
  • Diamètre nominal du port– 0,050 in (1,3 mm)
  • Dimensions du corps extérieur de la vanne– 1 in (25,4 mm)
  • Matériau du boîtier– Aluminium
  • Actionné– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Couple de rupture– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Montage sur panneau– Non
  • Profondeur du filetage– 0,320 (8,1 mm)
  • Raccord fileté–¼ -28
  • Température de fonctionnement élevée– 35 °C (95 °F)
  • Température de fonctionnement basse– 10 °C (50 °F)
  • Pression de service– 0 à 100 psig (0 à 6,9 bar)
  • Température de stockage élevée– 50 °C (122 °F)
  • Température de stockage basse– -20 °C (-4 °F)
Spécification
Actionnement PSD/4, PSD/6, PSD/8
Type Vanne Instrument
No. of Ports Soupape 6-5