Learn More
Globe Scientific Tasse de collecte de 6,5 oz avec bec versable
Code produit 31922280 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
192 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31922280 192 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922280 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 5920
Expédition estimée: 05-01-2027
Globe Scientific Inc. Un gobelet de collecte de 6,5 oz avec bec versant permet de transférer les liquides sans renverser
  • Les gobelets présentent des marques de graduation claires qui fournissent des mesures en millimètres (mL) et en onces (oz.)
  • La coupe en polypropylène est résistante à la casse
  • Les gobelets sont emballés 25 par enveloppe, avec 20 enveloppes par caisse
Spécification
Type de produit Godet de prélèvement d’urine
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Description Pour une utilisation entre 0 °C et 135 °C
Graduations 20 à 180 mL
Sans latex Oui
Nbre par carton 500/Cs.
Conditions de stockage Température ambiante
Volume (impérial) 6,5 oz
Volume (métrique) 192 mL