Learn More
6(5H)-Phénanthridinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470648 5 g 5g
11460648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25187.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1015-89-0 | C13H9NO | 195.221 g/mol
6(5H)-Phenanthridinone is used as a probe into the role of PARP in cellular response to irradiation. Treatment of cells with 6(5H)-Phenanthridinone and various DNA-damaging agents showed a resistance to apoptosis. It acts as a reactant in the synthesis of 5,6-dihydrophenanthridine sulfonamides, oxidative coupling with diphenylacetylene, direct copper acetate-catalyzed N-cyclopropylation of cyclic amides. It is used as HIV-1 integrase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6(5H)-phénanthridinone est utilisée comme sonde dans le rôle de PARP dans la réponse cellulaire à l’irradiation. Le traitement des cellules avec la 6(5H)-phénanthridinone et divers agents endommageant l’ADN a montré une résistance à l’apoptose. Elle agit comme réactif dans la synthèse des sulfonamides de 5,6-dihydrophénanthridine, le couplage oxydatif avec le diphénylacétylène, la N-cyclopropylation directe catalysée par l’acétate de cuivre des amides cycliques. Elle est utilisée comme inhibiteur de l’intégrase du VIH-1.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (5 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1015-89-0
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
Numéro MDL MFCD00004988
Clé InChI RZFVLEJOHSLEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6 5h-phenanthridinone, phenanthridin-6 5h-one, 6-phenanthridinol, phenanthridone, 6-5h-phenanthridinone, 6-phenanthridone, 6-phenanthridinone, 6 5h-phenanthridone, phenanthridin-6-ol, phenantridone
CID PubChem 1853
ChEBI CHEBI:75292
Nom IUPAC 5H-phénanthridine6-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6(5H)-Phenanthridinone
Point de fusion 288°C to 294°C
Quantité 5 g
Beilstein 140641
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (5mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 96%