Learn More
6,6'-Dibromo[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31091896
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31091896 5 g
31078348 250 mg
31089060 25 g
31087766 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31091896 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11205g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,6'-Dibromo[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
CAS 13185-00-7
Formule moléculaire C20H12Br2O2
Numéro MDL MFCD00798290
Quantité 5 g
SMILES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1C3=C4C=CC(Br)=CC4=CC=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 444.12
Pourcentage de pureté 98%