Learn More
Ester diméthylique de l'acide 6,6'-dihydroxy-5,5'-diméthoxy-2,2'-diphénique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy-2,2'-diphenic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 1173188-30-1 |
| Formule moléculaire | C18H18O8 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2,2'-dicarboxylic Acid 2,2'-Dimethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O8/c1-23-11-7-5-9(17(21)25-3)13(15(11)19)14-10(18(22)26-4)6-8-12(24-2)16(14)20/h5-8,19-20H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OC)c(O)c1c2c(O)c(OC)ccc2C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 3-hydroxy-2-(2-hydroxy-3-méthoxy-6-méthoxycarbonatephényl)-4-méthoxybenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 362.33 |
| Poids de la formule | 362.1002 |