Learn More
6,6-Diméthyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione, TRC
Code produit 30377897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377897 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47141510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione
CAS 5617-70-9
Formule moléculaire C8H10O4
Quantité 10 g
Synonyme 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formule InChI InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
Nom IUPAC 6,6-diméthyl-5,7-dioxspiro[2.5]octane-4,8-dione
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
Poids de la formule 170.0579