Learn More
6,6-Diméthyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione |
| CAS | 5617-70-9 |
| Formule moléculaire | C8H10O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 6,6-diméthyl-5,7-dioxspiro[2.5]octane-4,8-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.16 |
| Poids de la formule | 170.0579 |