Learn More
6,6'-Méthylènebis(2-(tert-butyl)-4-éthylphénol), TRC
Code produit 30467230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467230 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM304448500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,6'-Methylenebis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol)
CAS 88-24-4
Formule moléculaire C25 H36 O2
Quantité 500 mg
Synonyme Phenol','2,2'-methylenebis[6-tert-butyl-4-ethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethylphenol], 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-t-butylphenol), 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol), 2,2'-Methylenebis[4-ethyl-6-tert-butylphenol], 2,2'-Methylidene bis-4-ethyl-6-tert-butylphenol), AO 425, AW 500, Agidol 7, Antage W 500, Antioxidant 425, Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-ethylphenyl)methane, Bis(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane, Chemanox 22, Cyanox 425, MEB, NS 5, NSC 7782, Nocrac NS 5, Nonflex EBP, Plastanox 425, Swanox 425, Yoshinox 425
Formule InChI InChI=1S/C25H36O2/c1-9-16-11-18(22(26)20(13-16)24(3,4)5)15-19-12-17(10-2)14-21(23(19)27)25(6,7)8/h11-14,26-27H,9-10,15H2,1-8H3
SMILES CCc1cc(Cc2cc(CC)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-tert-butyl-6-[(3-tert-butyl-5-éthyl-2-hydroxyphényl)méthyl]-4-éthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 368.55
Poids de la formule 368.2715