Learn More
6,7-Dehydro Estradiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5(10),6-estratetraen-3,17beta-diol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,14-17,19-20H,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 270.162 |
| Pourcentage de pureté | >95% |