Learn More
6,7-Déhydro Noréthindrone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| CAS | 31528-46-8 |
| Formule moléculaire | C20H24O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Norethisterone Imp. A (EP), 6,7-Didehydronorethisterone |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4,6,12,15-18,22H,5,7-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nom IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-13-metil-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.4 |
| Poids de la formule | 296.1776 |