Learn More
Ester éthylique de l'acide 6,7-dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoléinecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 122224-58-2 |
| Formule moléculaire | C12H9Cl2NO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Ethyl 6,7-Dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-9(14)8(13)3-6(10)11(7)16/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CNc2cc(Cl)c(Cl)cc2C1=O |
| Nom IUPAC | 6,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.11 |
| Poids de la formule | 284.9959 |