Learn More
6,7-dihydro-4(5H)-benzofuranone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10738041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10738041 25 g Flacon en verre 25g
10365271 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10738041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330080250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16806-93-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16806-93-2
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00215511
Clé InChI DXWQOYPYNPSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydrobenzofuran-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-one, 6,7-dihydro-1-benzofuran-4 5h-one, 4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro, pubchem14044, 6,7-dihydro-4 5h benzo-furanone, 6,7-dihydro-5h-benzofuran-4-one, 6?7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro-4-5h-benzofuranone
CID PubChem 2733541
Nom IUPAC 6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-4-one
SMILES C1CC2=C(C=CO2)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 34.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 115.0°C to 118.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5300 to 1.5320
Quantité 25 g
Beilstein 17, V,9, 585
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methylene chloride,ether
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide