Learn More
(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10133824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10133824 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10193864 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10133824 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61114CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 63932-26-3
Formule moléculaire C8H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 169.242
Numéro MDL MFCD08690319
Clé InChI NMVKUIFBCHQTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-ylmethanamine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methylamine, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-methanamine,6,7-dihydro, 6,7-dihydro-4h-thieno-3,2-c pyran-4-ylmethyl amine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 1-4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-ylmethylamine, 1-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine
CID PubChem 12225896
Nom IUPAC 6,7-dihydro-4H-thiéno[3,2-c]pyrane-4-ylméthanamine
SMILES C1COC(C2=C1SC=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 169.25
Pourcentage de pureté 97%