Learn More
(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 169.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |