Learn More
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta-4,5-thiéno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol, 96 %, Alfa Aesar™
Code produit 15438875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438875 250 mg 250mg
15428875 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34307.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306281-11-8
Formule moléculaire C9H8N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 208.30
Numéro MDL MFCD03655038
Clé InChI UZIFVIYMKOHMQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydro-1h-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-thiol, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-thione, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione,3,5,6,7-tetrahydro, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,9-triene-12-thione, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene-12-thiol, cbmicro_026842, 5,6,7-trihydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene-4-thiol, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta-4,5-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol
CID PubChem 1581245
SMILES S=C1NC=NC2=C1C1=C(CCC1)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
Point de fusion 251°C to 254°C
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-1(8),2(6),9-triene-12-thione
Poids de la formule 208.31
Pourcentage de pureté 96%