Learn More
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]dichlorhydrate de pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15234794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15234794 1 g Flacon en verre 1g
15224794 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15234794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449900010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 147740-02-1 | C7H8N2·2ClH | 193.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147740-02-1
Formule moléculaire C7H8N2·2ClH
Poids moléculaire (g/mol) 193.08
Clé InChI FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine 2hcl, 5h-pyrrolo 3,4-b pyridine, 6,7-dihydro-, dihydrochloride, pubchem18111, acmc-1c7fx, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochlor, 5,7-dihydro-6h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride
CID PubChem 23503616
Nom IUPAC 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine ; dichlorhydrate
SMILES C1C2=C(CN1)N=CC=C2.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine