Learn More
6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azépine-8-carboxylique Ester éthylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepine-8-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 676596-62-6 |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-18-12(17)7-6-9(15)14-8-4-3-5-13-10(8)11(7)16/h3-5,16H,2,6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(O)c2ncccc2NC(=O)C1 |
| Nom IUPAC | Éthyle 9-hydroxy-6-oxo-5,7-dihydropyrido[3,2-b]azépine-8-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.23 |
| Poids de la formule | 248.0797 |