Learn More
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophène4-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456698 10 g 10g
15446698 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60220.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.211 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants et est également utilisé en médecine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13414-95-4
Formule moléculaire C8H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 152.211
Numéro MDL MFCD00005861
Clé InChI GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
CID PubChem 83418
Nom IUPAC 6,7-dihydro-5H-1-benzothiophène-4-one
SMILES C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Point de fusion 38°C to 40°C
Point d’ébullition 120°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5895
Quantité 10 g
Beilstein 112276
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 98%