Learn More
6,7-dihydroxy-3,4-dihydroïsoquinoléine, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10257550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10257550 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10257550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 6, 7-Dihydroxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Note relative au nom 98%
CAS 4602-83-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 244.0°C to 248.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9NO2
Numéro MDL MFCD00143490
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-dihydroisoquinoline-6,7-diol, 6,7-dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6,7-isoquinolinediol, 3,4-dihydro
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot methanol,soluble in hot chloroform-methanol (1:1)
Clé InChI WQFVTSPRATYMNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNC=C2C1=CC(=O)C(=C2)O
Nom IUPAC 7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
CID PubChem 5922170
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.