Learn More
6,7-dihydroxy-4-méthylcoumarine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473874 100 g 100g
11453874 5 g 5g
11463874 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473874 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11902.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 529-84-0 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-84-0
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00006859
Clé InChI KVOJTUXGYQVLAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methylaesculetin, 4-methylesculetol, 4-methyl-6,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 6,7-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 6,7-dihydroxy-4-methyl, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-benzopyran-2-one
CID PubChem 5319502
Nom IUPAC 6,7-dihydroxy-4-méthylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C12)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Point de fusion ∼275°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 162550
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 97%