Learn More
6,7-dihydroxy-4-méthylcoumarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylesculetin |
| CAS | 529-84-0 |
| Formule moléculaire | C10 H8 O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12 |
| Nom IUPAC | 6,7-dihydroxy-4-méthyl-chromen-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.17 |
| Poids de la formule | 192.0423 |