Learn More
6,7-dihydroxy-4-méthylcoumarine, TRC
Code produit 30384490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384490 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384490 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4796235G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylesculetin
CAS 529-84-0
Formule moléculaire C10 H8 O4
Quantité 5 g
Synonyme 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin
Formule InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
Nom IUPAC 6,7-dihydroxy-4-méthyl-chromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Poids de la formule 192.0423