Learn More
6,7-dihydroxycoumarine, 98+ %
Code produit 11488346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11488346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15393.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 305-01-1 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
In the presence of esculetin and HA14-1 (sc-205911) expression of the death receptor 4 (DR4) has been observed to be upregulated and extracellular-regulated kinase (ERK) to be activated. Other studies suggest that esculetin upregulates death receptor 5 (DR5) protein expression, and enhances TRAIL-induced apoptosis. It also inhibits the activity of 12-LO (12-lipoxygenase), and decreases leukotriene biosynthesis during 5-LO inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En présence d’esculétine et de HA14-1 (sc-205911), l’expression du récepteur de mort 4 (DR4) a été observée pour être régulée à la hausse et la kinase régulée extracellulaire (ERK) pour être activée. D’autres études suggèrent que l’esculétine régule à la hausse l’expression protéique du récepteur de mort 5 (DR5) et améliore l’apoptose induite par le TRAIL. Il inhibe également l’activité de 12-LO (12-lipoxygénase) et diminue la biosynthèse des leucotriènes pendant l’inhibition de 5-LO.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le DMF, les alcalis dilués à fluorescence bleue et l’acétone. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther. Modérément soluble dans l’acide acétique glacial et l’éthanol chaud.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305-01-1
Formule moléculaire C9H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.143
Numéro MDL MFCD00006874
Clé InChI ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme esculetin, 6,7-dihydroxycoumarin, aesculetin, cichorigenin, 6,7-dihydroxy-2h-chromen-2-one, cichoriin aglucon, esculatin, esculetol, esculin aglucon, esculin aglycon
CID PubChem 5281416
ChEBI CHEBI:490095
Nom IUPAC 6,7-dihydroxychromen-2-one
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dihydroxycoumarin
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 152788
Merck Index 14,3697
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,DMF,diluted alkalies with blue fluorescence,and acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ether. Moderately soluble in Glacial acetic acid,and hot ethanol.
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté ≥98%