Learn More
6,7-Dihydroxycoumarine (esculétine), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Esculetin |
| CAS | 305-01-1 |
| Formule moléculaire | C9 H6 O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculetin, 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone, 6,7-Dihydroxycoumarin, Aesculetin, Asculetine, Cichorigenin, Cichoriin aglycon, Esculetol, Esculin aglycon, NSC 26428 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H |
| SMILES | Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O |
| Nom IUPAC | 6,7-dihidroxicromen-2-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.14 |
| Poids de la formule | 178.0266 |