Learn More
6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-chlorhydrate de tétrahydroisoquinoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480637 5 g 5g
11490637 25 g 25g
11400647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22469.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2328-12-3 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2328-12-3
Formule moléculaire C11H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.70
Numéro MDL MFCD00012744
Clé InChI SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Point de fusion 256°C to 260°C
Quantité 5 g
Beilstein 3634126
Synonyme 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
SMILES COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine ; Chlorhydrate
CID PubChem 6456035
Poids de la formule 229.71
Pourcentage de pureté 97%