Learn More
6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-chlorhydrate de tétrahydroisoquinoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
| Point de fusion | 256°C to 260°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3634126 |
| Synonyme | 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f |
| SMILES | COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl |
| Nom IUPAC | 6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine ; Chlorhydrate |
| CID PubChem | 6456035 |
| Poids de la formule | 229.71 |
| Pourcentage de pureté | 97% |