Learn More
Chlorhydrate de 6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 10507980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10507980 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10507980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292980050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2328-12-3
Formule moléculaire C11H15NO2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 229.71
Clé InChI SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
CID PubChem 6456035
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine ; Chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 252.0°C to 254.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 229.71
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons brillants ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.