Learn More
6,7-Dimethoxy-1-indanone, TRC
Code produit 30383961
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383961 100 mg
30376363 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD470530100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57441-74-4
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Synonyme 2,3-Dihydro-6,7-dimethoxy-1H-inden-1-one
Nom IUPAC 6,7-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES O=C1CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-1-indanone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-9-6-4-7-3-5-8(12)10(7)11(9)14-2/h4,6H,3,5H2,1-2H3
Poids de la formule 192.08