Learn More
6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline, 97%, Maybridge
Code produit 10557893
Modifier l'affichage
Click to view available options
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10557893 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10557893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB04055DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 6, 7-Dimethoxy-1-methyl-3, 4-dihydroisoquinoline
CAS 4721-98-6
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H15NO2
Quantité 1 g
Synonyme 1-methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methyl, 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydro-isoquinoline, dehydrosalsolidine, maybridge1_001068, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, vasuqtgzapzkfk-uhfffaoysa, 1-methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, 1-methyl-6?7-dimethoxy-3?4-dihydroisoquinoline, #
Clé InChI VASUQTGZAPZKFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NCCC2=CC(=C(C=C12)OC)OC
Nom IUPAC 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 205.257
CID PubChem 22652
Poids de la formule 205.26