Learn More
6,7-Diméthoxy-1-tétralone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480738 1 g 1g
11490738 5 g 5g
11400748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25226.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13575-75-2 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13575-75-2
Formule moléculaire C12H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00134100
Clé InChI YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dimethoxy-1-tetralone, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxytetralin-1-one, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxynaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-dimethoxy, 4-dihydro-6, zlchem 843
CID PubChem 266816
Nom IUPAC 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)CCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%