Learn More
6,7-Diméthoxy-2,4-quinazolinidiamine, TRC
Code produit 30376814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376814 25 mg 25mg
30376501 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30376814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44660025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60547-96-8
Formule moléculaire C10 H12 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.23
Synonyme 2,4-Diamino-6,7-dimethoxyquinazoline
Nom IUPAC 6,7-diméthoxyquinazoline-2,4-diamine
SMILES COc1cc2nc(N)nc(N)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N4O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3,(H4,11,12,13,14)
Poids de la formule 220.096