Learn More
6,7-Diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491029 1 g 1g
15411039 250 mg 250mg
15401039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64018.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3382-18-1 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3382-18-1
Formule moléculaire C11H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Numéro MDL MFCD00266748
Clé InChI NSLJVQUDZCZJLK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 30058
Nom IUPAC 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
SMILES COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Point de fusion 39°C to 40°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 155°C to 161°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 1 g
Beilstein 138269
Synonyme 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, pubchem12828, ksc571e8h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline, isoquinoline,3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride 1:1
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide